Merck
Y0001181
Orphenadrine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Orphenadrine hydrochloride, β-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(2-methylbenzhydryloxy)ethylamine hydrochloride, o-Methyldiphenhydramine hydrochloride
Wybierz wielkość
0.44 MG
855,00 zł
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.44 MG
855,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.84
Beilstein:
3745818
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
orphenadrine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
UQZKYYIKWZOKKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Orfenadryna do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Muscarinic receptor antagonist; H1 histamine receptor antagonist; muscle relaxant. Orphenadrine has also been reported to inhibit the noradrenergic transporter and to block the NMDA receptor ion channel.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Konrad Rejdak et al.
Brain research bulletin, 84(6), 389-393 (2011-01-29)
The current study was aimed to assess the convulsant potency of orphenadrine (ORPH) in rats together with a screen of different conventional antiepileptic drugs (AEDs) on their efficacy to suppress it. ORPH was administered intraperitoneally (i.p.) in doses of 50-80
Marianna Borsodi et al.
Orvosi hetilap, 149(39), 1847-1852 (2008-09-23)
The authors compared the potency, safety and tolerability of combined infusion containing non-steroid anti-inflammation diclofenac and central muscle relaxant orphenadrine, and those of tramadol HCl, during postoperative pain relief after low and middle category operations. The test was an open
[Interaction of drugs with the primary disease - when medicines exacerbate illnesses].
Anne Taegtmeyer et al.
Praxis, 101(6), 363-370 (2012-03-16)
Bismi Edwin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 97, 838-846 (2012-08-21)
Vibrational spectral analysis and quantum chemical computations based on density functional theory have been performed on the anti-neuro-degenerative drug Orphenadrine hydrochloride. The geometry, intermolecular hydrogen bond, and harmonic vibrational frequencies of the title molecule have been investigated with the help
Pål Gjerden et al.
British journal of clinical pharmacology, 67(2), 228-233 (2008-12-20)
Anticholinergic antiparkinson drugs are used to ameliorate extrapyramidal symptoms caused by either Parkinson's disease or antipsychotic drugs, but their use in the treatment of Parkinson's disease is assumed to be in decline. Patients with psychotic conditions have a high prevalence