Kluczowe dokumenty
122580
Stearonitrile
technical grade, ≥90%
Synonim(y):
Heptadecyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
≥90%
Formularz
solid
bp
274 °C/100 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C18H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-17H2,1H3
Klucz InChI
RHSBIGNQEIPSCT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)