Merck
119474
Sigma-Aldrich
N-Hydroxyurethane
Synonim(y):
N-Carbethoxyhydroxylamine, Ethyl N-hydroxycarbamate, Hydroxycarbamic acid ethyl ester, NSC 71045, NSC 83629
About This Item
Wzór liniowy:
HONHCOOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
Beilstein:
1747529
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
113-116 °C/3 mmHg (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)NO
InChI
1S/C3H7NO3/c1-2-7-3(5)4-6/h6H,2H2,1H3,(H,4,5)
Klucz InChI
VGEWEGHHYWGXGG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-hydroksyuretan został użyty do syntezy N-metylo-O-benzylohydroksyloaminy i N-izopropylo-O-metylohydroksyloaminy[1].
Reagent zaangażowany w:
  • Synteza cząsteczek wykorzystywanych w międzycząsteczkowych reakcjach aminohydroksylacji Sharplessa
  • Międzycząsteczkowe orto-C-H amidowanie anilidów
  • Katalizowana alkaloidem Cinchona asymetryczna cykloaddycja
  • Arylowanie allilowe
Działania biochem./fizjol.
N-hydroksyuretan powoduje fragmentację chromosomów w stężeniach milimolarnych i toksyczność komórkową w hodowanych normalnych ludzkich leukocytach[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Nomura et al.
Cancer research, 43(11), 5156-5162 (1983-11-01)
To learn the effects of tumor inhibitors on chemically induced malformations, caffeine, antipain, and 13-trans-retinoic acid were given to pregnant ICR/Jcl mice after a single dose of urethan, N-hydroxyurethan, N-methyl-N-nitrosourea, N-ethyl-N-nitrosourea, or 4-nitroquinoline 1-oxide, which induces about 50% of the
Comparative carcinogenicities and mutagenicities of vinyl carbamate, ethyl carbamate, and ethyl N-hydroxycarbamate.
G A Dahl et al.
Cancer research, 40(4), 1194-1203 (1980-04-01)
K Sugihara et al.
Journal of pharmacobio-dynamics, 6(9), 677-683 (1983-09-01)
The present study provides the evidence that liver aldehyde oxidase in the presence of its electron donors can catalyze the reduction of N-hydroxyurethane to urethane under anaerobic conditions. Guinea pig liver 9000 X g supernatant and cytosol, but not liver
Kinetic applications of electron paramagnetic resonance spectroscopy. 28. N-Alkoxy-N-alkylamino, N-alkoxyamino, and N-alkoxyanilino radicals.
Kaba RA and Ingold KU
Journal of the American Chemical Society, 98(23), 7375-7380 (1976)
P M Weiss et al.
Biochemistry, 23(19), 4346-4350 (1984-09-11)
The true substrate for the pyruvate kinase catalyzed phosphorylation of hydroxylamine at high pH which is activated by bicarbonate is shown to be N-hydroxycarbamate, since a lag is seen when the reaction is started by the addition of bicarbonate or