Merck
115002
Sigma-Aldrich
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol
Synonim(y):
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C≡CC(C6H5)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
80-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(C#Cc1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H16O/c22-21(19-12-6-2-7-13-19,20-14-8-3-9-15-20)17-16-18-10-4-1-5-11-18/h1-15,22H
Klucz InChI
VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol can be used in the synthesis of a single isomer of a naphthalene compound.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3