solid
zawiera
≥10% water as stabilizer
mp
156 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NNc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2
Klucz InChI
KMVPXBDOWDXXEN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
1 - Explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3