Merck
N21588
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenylhydrazine
97%
Synonim(y):
(2-Nitrophenyl)hydrazine, (o-Nitrophenyl)hydrazine, 1-(2-Nitrophenyl)hydrazine, 1-Hydrazino-2-nitrobenzene, 2-Hydrazino-1-nitrobenzene, o-(Hydrazino)nitrobenzene
Wybierz wielkość
10 G
440,00 zł
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Request a Bulk Order
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
440,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Beilstein:
512797
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Request a Bulk Order
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Próba
97%
Formularz
powder
zawiera
30% water as stabilizer (minimum)
mp
91-93 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NNc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-3-1-2-4-6(5)9(10)11/h1-4,8H,7H2
Klucz InChI
FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H Miwa et al.
Analytical biochemistry, 185(1), 17-23 (1990-02-15)
Both hydroxymonocarboxylic acids and dicarboxylic acids in urine were converted into their 2-nitrophenylhydrazides without lengthy and cumbersome sample workup and were separated from each other by two-step extraction with diethyl ether at different pH values. HPLC analysis of each acid
H Miwa et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 679(1-2), 1-6 (1996-04-26)
Hydroxycarboxylic acids in urine of patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus and of healthy subjects are analyzed as 2-nitrophenylhydrazides by an improved high-performance liquid chromatographic method which has advantages with respect to resolution and analysis time. Variations in levels of hydroxycarboxylic
Physical, chemical, antigenic, and immunologic characterization of polygalacturonan, its derivatives, and Vi antigen from Salmonella typhi.
Shousun Chen Szu et al.
Methods in enzymology, 363, 552-567 (2003-10-29)
S Bystricky et al.
Biophysical chemistry, 51(1), 1-7 (1994-07-01)
The capsular polysaccharide of Salmonella typhi and Citrobacter freundii (Vi) is a linear homopolymer of (1-->4)-linked 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranosyluronic acid partially O-acetylated at the C-3 position. The physico-chemical properties of the carboxyl groups of the Vi polysaccharide, as a function of different
Chikako Yomota et al.
Journal of chromatography. A, 1142(2), 231-235 (2007-01-20)
Currently, biotin is typically determined in Japan using a microbiological method. Such microbiological assays are sensitive, but they are not always highly specific and are also rather tedious and time-consuming. In the present study, RP-HPLC and LC-MS methods for the