Merck
111945
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.46
Beilstein:
607485
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050528
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
242 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
Klucz InChI
VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-Dichlorobenzoyl chloride was used in the synthesis of 3,4-dichlorophenylacetic acid by Arndt-Eistert method. It is prepared by refluxing 3,4-dichlorobenzoic acid with thionyl chloride.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
287.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
142 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inhibitors of the Hill reaction.
N E Good
Plant physiology, 36(6), 788-803 (1961-11-01)
Hydroxyindole-O-methyltransferase. 3. Influ- ence of the phenyl moiety on the inhibitory activities of some N-acyltryptamines.
B T Ho et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 58(5), 563-566 (1969-05-01)