Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
151 °C (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H12O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
UTGFOWQYZKTZTN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup