Merck
111023
Sigma-Aldrich
4-Methylheptane
99%
Synonim(y):
4-metyloheptan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)2CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
Beilstein:
1696874
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.77 psi ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
−121 °C (lit.)
gęstość
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methylheptane was used as a reference substance to identify the volatile organic compounds (VOCs) in the headspace of cultures containing different MAP strains, using solid phase micro extraction and gas chromatography/mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nirmal Khadka et al.
Microorganisms, 8(10) (2020-10-01)
Recent phylogenetic studies have transferred certain isolates from monocot plants previously included in the heterogeneous group of Pectobacteriumcarotovorum (Pc) to a species level termed Pectobacterium aroidearum. The specificity of Pectobacterium associated infections had received less attention, and may be of
Phillip Trefz et al.
PloS one, 8(10), e76868-e76868 (2013-10-12)
Control of paratuberculosis in livestock is hampered by the low sensitivity of established direct and indirect diagnostic methods. Like other bacteria, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) emits volatile organic compounds (VOCs). Differences of VOC patterns in breath and feces of