Merck
110825
Sigma-Aldrich
trans-3-Heptene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=CHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.19
Beilstein:
1719016
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
tw
94 °C (lit.)
mp
−137-−136.6 °C (lit.)
gęstość
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC\C=C\CC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5+
Klucz InChI
WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup