Merck
10927
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Aib-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
N-Boc-α-(methylamino)isobutyric acid, Boc-N,2-dimethylalanine, Boc-N-methyl-Aib
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
Beilstein:
7371082
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
154-158 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11(6)10(4,5)7(12)13/h1-6H3,(H,12,13)
Klucz InChI
KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryan W Barrs et al.
Chemical reviews, 120(19), 10887-10949 (2020-09-02)
Microvasculature functions at the tissue and cell level, regulating local mass exchange of oxygen and nutrient-rich blood. While there has been considerable success in the biofabrication of large- and small-vessel replacements, functional microvasculature has been particularly challenging to engineer due