Merck
109150
Sigma-Aldrich
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
technical grade
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthalenediol
Wybierz wielkość
25 G
307,00 zł
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
307,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
132-134 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OC1CCCc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,10-12H,2,4,6H2
Klucz InChI
MYIDTCFDQGAVFL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene is a complexing agent and forms complexes with cephradine[1]. It reacts with 4- or 3-nitrobenzoyl chloride to yield 4-DABTN and 3-DABTN [2].
Zastosowanie
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene was used in the synthesis of 1,5-bis(4-aminobenzoate)-1,2,3,4-tetrahydronapthalene(4-DABTN) and 1,5-bis(3-aminobenzoate)-1,2,3,4-tetrahydronapthalene (5-DABTN)[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Novel Self-Developing Photosensitive Polyimide.
Ahn BH, et al.
Korea Polymer Journal, 8(1), 19-25 (2000)
Induced fit phenomena in clathrate structures of cephalosporins.
Kemperman GJ, et al.
Journal of the Chemical Society, 2(7), 1425-1429 (2000)