Merck
109002
Sigma-Aldrich
Sodium thioglycolate
97%
Synonim(y):
Mercaptoacetic acid sodium salt, Thioglycolic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
Beilstein:
4569109
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
For preparation of bacteriological media. Analytical reagent.
zastąpiony przez