Przejdź do
1.06691
Tioglikolan sodu
suitable for microbiology
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu tio glikolowego, sól sodowa kwasu tio glikolowego, sól sodowa octanu merkapto,,
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaSCH2COO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
206-696-4
NACRES:
NA.74
MDL number:
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 500 g
storage condition
(Tightly closed)
pH
6.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
260-335 °C
solubility
609.1 g/L
bulk density
200 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].SCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
General description
Tioglikolan sodu jest powszechnie stosowany w mikrobiologii jako środek redukujący w pożywkach do hodowli drobnoustrojów w celu ułatwienia wzrostu organizmów beztlenowych. Pomaga w utrzymaniu warunków beztlenowych poprzez redukcję tlenu i tworzenie środowiska odpowiedniego do wzrostu drobnoustrojów wymagających niskiego poziomu tlenu. Tioglikolan sodu ma również właściwości bakteriostatyczne, które hamują wzrost niektórych gatunków bakterii, co może być przydatne w selektywnych i zróżnicowanych formułach pożywek. Jest powszechnie stosowany w pożywkach do wzbogacania, izolacji i identyfikacji Clostridium spp., Salmonella spp. i innych bakterii beztlenowych w próbkach środowiskowych. W przypadku stosowania w pożywkach mikrobiologicznych, tioglikolan sodu jest zwykle dodawany w stężeniu 0,05%-0,5% (w/v).
Application
Tioglikolan sodu ma kilka zastosowań mikrobiologicznych ze względu na swoje właściwości redukujące i bakteriostatyczne. Jest powszechnie stosowany jako składnik wielu pożywek do hodowli drobnoustrojów w celu wzrostu i identyfikacji bakterii beztlenowych z różnych próbek środowiskowych, żywności i napojów.
Analysis Note
Przydatność dla mikrobiologii: pomyślny wynik testu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
146220146387146139
description
suitable for microbiology
description
tube capacity 17 mL, tube filling volume 9 mL, closure type, Red scew cap with 2 loci, pack of 100 tubes
description
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 750 mL, closure type, White screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
description
tube capacity 17 mL, tube filling volume 10 mL, closure type, Red scew cap with 2 loci, pack of 100 tubes
form
solid
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
application(s)
microbiology
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
pH
6.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7.1
pH
7.1
pH
7.1
solubility
609.1 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tioglikolan sodu
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)