Kluczowe dokumenty
10899
Methyl 3-oxoheptanoate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥96.0% (GC)
Synonim(y):
VEM, Methyl valerylacetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Próba
≥96.0% (GC)
producent / nazwa handlowa
Wacker Chemie AG
bp
90-91 °C/15 hPa (lit.)
gęstość
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-4-5-7(9)6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
CZTKGERSDUGZPQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?