Merck
107336
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzyl chloride
99%
Synonim(y):
α-Chloro-2-nitrotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
Beilstein:
388396
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
bp
127-133 °C/10 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 98%
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 2-nitrobenzylu wykorzystano w syntezie S-(2-nitrobenzylo)cysteiny, którą wprowadzono do ludzkiej erytropoetyny[1]. Chlorek 2-nitrobenzylu został użyty do przygotowania 4,4′-dinitrostillbenu[2].
Działania biochem./fizjol.
Chlorek 2-nitrobenzylu reaguje z N-metylodietanoloaminą, a dalsza reakcja powstałego czwartorzędowego diolu z chlorkiem tionylu w temperaturze pokojowej daje czwartorzędowe sole musztardy nitrobenzylowej[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
W A Denny et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 29(2), 317-321 (1994-05-15)
To explore the utility of a new class of compounds, nitrobenzyl mustard quaternary salts, as hypoxia-selective prodrugs of diffusible cytotoxins. The parent compound N,N-bis(2-chloroethyl)-N-methyl-N-(2-nitrobenzyl)ammonium chloride (SN 25246) was prepared by reaction of 2-nitrobenzyl chloride with N-methyldiethanolamine, and reaction of the
Taek Jin Kang et al.
FEBS letters, 517(1-3), 211-214 (2002-06-14)
Using Escherichia coli cell-free protein synthesis system and aminoacylated amber suppressor tRNA, we successfully inserted an unnatural amino acid S-(2-nitrobenzyl)cysteine into human erythropoietin. Three different types of translation stop suppression were observed and each of the three types was easily
Influence of steric effects on the excited triplet-state lifetime of 2, 2'-dinitrostilbene and 2, 2', 4, 4', 6, 6'-hexanitrostilbene in acetonitrile solution.
Smit KJ.
The Journal of Physical Chemistry, 96(16), 6555-6558 (1992)