Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
tw
214 °C (lit.)
gęstość
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-3-2-4-6-7-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MXDRPNGTQDRKQM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter