Merck
CBR01505
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4,5-dihydro-5-isoxazolecarboxylic acid
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC1=NOC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3-2-4(5(7)8)9-6-3/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
ADUZMHIDLNHECM-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)