Kluczowe dokumenty
106909
1-Aziridineethanol
97%
Synonim(y):
1-(2-Hydroxyethyl)ethylenimine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
gęstość pary
3 (vs air)
Próba
97%
temp. samozapłonu
635 °F
zawiera
1-3% dissolved sodium hydroxide as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
167.9 °C (lit.)
gęstość
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCN1CC1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)