Merck
102709
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-1-naphthylamine
98%
Synonim(y):
α-Ethylaminonaphthalene
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7NHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
Beilstein:
2207404
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.644 (lit.)
bp
175-176 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-13-12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9,13H,2H2,1H3
Klucz InChI
KDFFXYVOTKKBDI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Ethyl-1-naphthylamine was used in characterization of nitrite-dependent genotoxins and tumour promoter-like substances in fermented fish sauce by cross coupling reaction. It may be used in the identification of triazenes metabolites in urine by coupling and forming colored azo dyes.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Metabolism of the Tumour-Inhibitory 3.3-Dimethyl-1-Phenyl-Triazene and Its 4-Chlorophenyl Analogue.
Kolar GF and Schlesiger J.
Chemotherapy, 91-96 (1976)
C S Chen et al.
Mutation research, 265(2), 211-221 (1992-02-01)
A high gastric cancer mortality in Fujian province (Peoples Republic of China) has been associated with the consumption of certain salted fermented fish products such as fish sauce (FS). We have investigated the levels and nature of N-nitroso compounds (NOC)