102032
Flavanone
98%
Synonim(y):
2,3-Dihydroflavone
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
76-78 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
Klucz InChI
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADORA3(140) , CYP19A1(1588)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Ar(24208)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.