Merck
H4280
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyflavone
≥98%
Synonim(y):
Flavonol
Wybierz wielkość
5 G
594,00 zł
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
594,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
mp
171-172 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1=C(Oc2ccccc2C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)18-15(14(13)17)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,17H
Klucz InChI
HVQAJTFOCKOKIN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Hexa(15211)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Studies of photochemically-induced dioxygenase-type CO-release reactivity
  • Phase-transfer protection and deprotection of hydroxychromones
  • O-methylation with di-Me carbonate
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • 2-Chloropyridine derivatives for studies of antitumor agents and telomerase inhibitors
  • Dihydrochromenopyrazines and chromenoquinoxalines
Involved in studies of its electrochemical properties using voltammetric methodologies
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Elaine Cheng et al.
Frontiers in genetics, 11, 908-908 (2020-10-29)
Wine is a product of grape juice fermentation by yeast. Terroir is a term that encompasses all environmental factors and interactions at a specific geographical site, resulting in the development of regional-specific microbial strains and grape metabolites. In this study
Transparent nanometric organic luminescent films as UV-active components in photonic structures.
Francisco J Aparicio et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(6), 761-765 (2011-02-03)
Cyril A Kenfack et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(25), 8910-8918 (2012-05-30)
The electronic transitions occurring in 4-(N,N-dimethylamino)-3-hydroxyflavone (DMAF) and 2-furanyl-3-hydroxychromone (FHC) were investigated using the TDDFT method in aprotic and protic solvents. The solvent effect was incorporated into the calculations via the PCM formalism. The H-bonding between solute and protic solvent
Biomimetic photocycloaddition of 3-hydroxyflavones: synthesis and evaluation of rocaglate derivatives as inhibitors of eukaryotic translation.
Stéphane P Roche et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(37), 6533-6538 (2010-08-06)
Arun Kumar et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 58(11), 1791-1807 (2017-03-09)
Today, the dramatic changes in types of food consumed have led to an increased burden of chronic diseases. Therefore, the emphasis of food research is not only to ensure quality food that can supply adequate nutrients to prevent nutrition related
Questions
  1. What is the solubility of 3-hydroxyflavone in DMSO?
    1 answer
    1. The solubility of this product in DMSO has not been determined. However, various sources state that the product can be in DMSO at 1 mg/ml. Please note that this information has not been validated internally,