Przejdź do
40862
Flavone
analytical standard
Synonim(y):
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
157598
MDL number:
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
InChI key
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F20034122641934
Flavone analytical standard
Supelco
40862
Flavone
Flavanone analytical standard
Supelco
41226
Flavanone
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0%
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
94-97 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
mp
245-247 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flavone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)