Kluczowe dokumenty
G004697
HPLC Analysis of Flavanone Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP, Ethanol:Hexane Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] ethanol; [B] hexane; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Flavanone, 98%
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)