Merck
04636
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecylamine
≥97%
Synonim(y):
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecylamine, 3-(Perfluorooctyl)propylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8F17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.326
gęstość
1.602 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F17N/c12-4(13,2-1-3-29)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-3,29H2
Klucz InChI
CVTWASMMVSOPEW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Produkt firmy Fluorous Technologies, Inc. Zastosowanie tego związku może być chronione patentami USA 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 i 6,673,539.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)