Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 41 220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
41 220,00 zł
product line
Spectroquant®
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
measuring range
190-1100 nm
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® (Test kits), for use with Spectroquant®
detection method
photometric (UV-Vis spectroscopy)
storage temp.
10-30°C
General description
Application
- Testowanie ścieków
- Testowanie wody pitnej
- Badanie wody technologicznej
- Badania środowiskowe (wody gruntowe, analiza gleby)
- Testowanie żywności i napojów (metody browarnicze, kolory cukru, oznaczanie oleju, woda butelkowana itp.)
Features and Benefits
- Ulepszona funkcjonalność zapewniająca płynną obsługę i natychmiastową reakcję
- Lepsza responsywność wyświetlacza i szybsze możliwości przetwarzania
- Zwiększona pojemność pamięci, umożliwiająca przechowywanie do 7000 standardowych wyników pomiarów
- Wydłużony okres gwarancji do 2 lat
- Łatwy w użyciu i wstępnie zaprogramowany z predefiniowanymi odczynnikami
- Mniejsze zużycie chemikaliów w porównaniu z tradycyjnymi metodami
- Odpowiedni dla szerokiego zakresu pomiarowego każdego parametru (minimalizuje konieczność rozcieńczania)
- Wstępnie zaprogramowany dla ponad 300 metod analizy
- Obsługiwany przez urządzenie system AQA dla łatwego zapewnienia jakości
- Automatyczne rozpoznawanie wielkości komórek dla testów komórkowych i odczynnikowych
- Kod kreskowy Live ID dla wszystkich testów komórek i odczynników (w tym dane partii i daty ważności)
- Do pomiaru różnych rozmiarów komórek nie jest wymagany adapter
- Zestawy można wygodnie przechowywać w temperaturze pokojowej
Legal Information
Related product
Produkty
Optical density measurement of bacterial cells at 600 nm using pre-programmed method in Spectroquant® Prove spectrophotometers.
Protokoły
Total phosphorus analysis method for meat products using the molybdenum blue method, highlighting dietary sources and health impacts.
Spectrophotometric Griess assay protocol for quantitative nitrite analysis in dried meat after extraction with potassium hydrogen phthalate.
Spectrophotometric chloride determination for accurate sodium chloride analysis in meat via using the iron(III)/mercury thiocyanate method.
Spectrophotometric Griess assay protocol for quantitative nitrite analysis in meat and sausage products after extraction with water.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1730270001 | 04065269792420 |