Merck
主页产品蛋白生物学蛋白质样品制备细胞裂解缓冲液和蛋白质提取试剂
细胞裂解缓冲液和蛋白质提取试剂
蛋白质的分离和纯化需要对细胞或组织样品进行破裂并提取相关的蛋白质部分。这一步至关重要,因为处理方法可能会影响到目标蛋白的完整性和活性,或使其发生降解。探索我们的细胞裂解缓冲液、蛋白质提取试剂盒和试剂以及提取酶等增强剂,以满足您特定的细胞类型和应用需求。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关产品资源
1/2
RIPA细胞裂解缓冲液
放射免疫沉淀检测(RIPA)缓冲液用于对贴壁和悬浮培养的哺乳动物细胞快速进行细胞裂解并溶解其中的蛋白质。RIPA细胞裂解缓冲液能有效地进行细胞裂解和蛋白质溶解,并同时避免蛋白质的降解以及对蛋白质的免疫反应性和生物活性干扰。RIPA缓冲液还可以尽可能减少非特异性的蛋白质结合相互作用,确保在免疫沉淀和分子pull-down中具有低的背景。
BugBuster®蛋白提取试剂
BugBuster®蛋白提取试剂经过专门优化,适用于在非变性条件下从大肠杆菌中提取蛋白。 
BugBuster®预混液结合了BugBuster®细菌蛋白提取试剂和Benzonase®核酸酶及rLysozyme™溶液,可实现便捷、一体化的蛋白提取和核酸消化。 
CelLytic™裂解试剂
CelLytic™裂解试剂采用特殊的配方,可根据细胞或组织的类型以及靶蛋白的定位在非变性条件下裂解和提取细胞蛋白。
PopCulture®蛋白原位提取试剂
PopCulture®试剂可实现无需离心而直接从培养基中的细胞进行蛋白提取。PopCulture®昆虫细胞蛋白提取试剂可直接对无血清培养基中的昆虫细胞进行裂解,是用于多种小量样品表达筛选的理想选择。
增强剂提取酶和其他试剂
  • rLysozyme™细菌裂解液酶解细菌肽聚糖层中的结合键,以突破细胞壁进行裂解或原生质体的制备,对革兰氏阳性菌尤其有效。
  • 无色肽酶溶菌性丝氨酸蛋白酶,用于裂解溶菌酶耐受性革兰氏阳性菌。
  • 溶壁酶酶切酵母细胞壁β-葡聚糖层,用于获取细胞内容物。外层的消化可有助于用于溶解或转化的原生质体的制备。
  • 几丁质酶:通过降解真菌和其他生物中的几丁质,安全地进行细胞壁消化。
  • 多裂解物混合物:MetaPolyzyme,6种酶的混合物,适用于难以裂解的样品。
  • 无DNA裂解酶:适用于对微生物DNA污染敏感的低生物量样品。
  • Benzonase®全能核酸酶降解所有类型的核酸,实现更高效的蛋白质提取,降低粘性和测定中的干扰,用于精确的样品处理和更快速的色谱分析。通过我们的常见问题解答页面了解更多信息。
  • Lysonase™生物处理试剂:rLysozyme™裂解液和Benzonase®核酸酶的便捷式混合液,可最大程度减少移液步骤。
  • ExoPolyzyme7种酶混合物,用于酶解细胞外生物被膜基质,可分解多种细胞外基质(ECM)成分,如胞外多糖(EPS)和脂质。
相关产品