蛋白质Pull-Down技术
Pull-down检测法可用于确定两种或多种蛋白质之间相互作用。在亲和pull-down检测中,“诱饵”蛋白被标记,并通过共价连接或亲和标记(例如,固定化金属亲和色谱法(IMAC))捕获在固定的配体(支持珠)上。常见的诱饵蛋白融合标记包括谷胱甘肽S-转移酶(GST)和组氨酸标记蛋白。诱饵蛋白首先形成复合物,然后与蛋白源(如细胞或组织裂解物)一起进行孵育。随后,通过一系列洗涤步骤将目标蛋白质从珠子载体上洗脱下来,并离心收集。与免疫沉淀(IP)和Co-IP分析方法不同,亲和pull-down法的纯化和检测并不依赖抗原与抗体的相互作用。对于所有pull-down检测来说,通常通过SDS-PAGE、质谱分析和蛋白免疫印迹检测分析纯化的样品,以进行进一步的下游分析。
推荐类别
亲和GST Pull-Down应用
谷胱甘肽S-转移酶(GST)是在大多数生物体中存在的一种211氨基酸蛋白质。GST通常被整合到表达载体中,以便在大肠杆菌蛋白表达系统中生产融合标签。GST标签是一种大分子蛋白标签(约26 kDa),可以在细菌、酵母、哺乳动物和昆虫细胞中表达。如果需要避免细胞内蛋白酶裂解重组蛋白,或需要增强标记蛋白溶解性时,GST标签是更佳的选择。此外,GST蛋白是一种高亲和力标签,可轻松纯化,并可利用经济型亲和树脂在温和洗脱条件下进行pull-down实验。
免疫共沉淀
Pull-down检测是验证免疫共沉淀结果的理想方法,也是鉴定未知蛋白与蛋白相互作用以及特定蛋白活化状态的绝佳方法。与亲和pull-dwon方法不同,IP利用抗体结合并分离复杂的生物样品中的抗原。
Co-IP指利用抗体结合多蛋白复合物中的抗原。随后添加蛋白质A或蛋白质G培养基,捕获此复合物。蛋白A/G对多克隆和单克隆IgG型抗体Fc区具有高度亲和力,因而成为纯化目标蛋白或蛋白质复合物的关键组分。蛋白pull-down法是研究蛋白-蛋白相互作用网络的重要工具,但具体方法选择取决于研究人员的具体应用需求。
相关文章
- 差速离心法和密度梯度离心法是两种离心式颗粒分离技术。CsCl梯度离心法(氯化铯离心法)用来制备从DNA中密度梯度离心分离RNA的溶液。
- 离心程序可利用沉降机制分离颗粒。了解如何使用离心机分离颗粒,以及如何使用斯托克斯定律计算沉降速度。
- Sera-Mag 和 Sera-Mag SpeedBeads 为分子生物学应用、核酸分离和研究免疫分析提供了高成本效益的磁珠分离技术。
- Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
- This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
- 查看完整内容 (14)
相关实验方案
- Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
- Immunoprecipitation Kit (Protein G) Protocol & Troubleshooting
- Immunoprecipitation Kit (Protein A) Protocol & Troubleshooting
- Sera-Mag SpeedBeads provide fast and convenient protein isolation; suitable for manual or automated magnetic affinity binding in various applications.
- Sigma Imprint染色质免疫沉淀试剂盒利用检测板系统,可实现快速的高通量ChIP检测
- 查看完整内容 (16)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.