太阳能材料
产品
相关产品资源
- /language-masters/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/photovoltaics-and-solar-cells/opv-tutorial
- Ruthenium-based dyes for Dye-sensitized Solar Cells
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
- 钙钛矿相纳米结构金属氧化物的合成、性能及应用
钙钛矿相纳米结构金属氧化物的合成、性能及应用
- Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- 适用于高效稳定的染料敏化太阳能电池的有机染料
在过去的十年中,染料敏化太阳能电池 (DSSC) 备受关注,因为此类非常规太阳能电池不仅性能出众,而且还具有低成本生产的潜力。
- 金属有机框架(MOF)
金属有机骨架(MOF)是多孔晶体材料。MOF由多向有机配体结合的金属离子或簇组成,在网络结构中作为接头。
- 可持续能源技术中的金属有机骨架
金属有机骨架是配位聚合物的一部分,代表了大量替代能源应用的一个强大的新工具。通过提供定制的高表面积材料的简单的合成策略可以很容易获得MOF。
- Organic Photovoltaics in IoT, Architecture, and Wearables
Advances in OPV materials & device design; OPV technology as an energy source, enabling larger deployment of low-power, low-maintenance, & environmentally friendly hardware solutions is discussed.
活性层材料
太阳能电池的活性层是进行能量转换的地方。我们的产品种类繁多,包括:
- 非富勒烯受体(NFA) - 具有高度可调性和结晶性
- 富勒烯受体 (FA) - 增强光吸收和电荷分离
- 钙钛矿 - 具有优异的转换效率。
- 二氧化钛 - 可增强电子传输和稳定性
- 聚合物供体 - 具有出色的多功能性和效率
除了上述核心材料(电极、空穴传输材料、电子传输材料和活性层材料)之外,我们全面的太阳能电池研究工作流程解决方案还包括溶剂和化学品,以及基底和 表征工具。
电子传输材料
提高电子传输效率和工作条件稳定性,以及与制造工艺、器件结构和活性层材料的兼容性。多种 有机和无机选择,如TiO2(二氧化钛)、ZnO(氧化锌)、PCBM(苯基-C61-丁酸甲酯)和C60(富勒烯)。
空穴传输材料
提供高效空穴传输和工作条件稳定性,易于融入器件制造工艺。多种有机和无机选择,如Spiro-OMeTAD、Spiro-MeOTAD、PEDOT和PTAA。
电极
产品丰富,应需选择:
- 银 (Ag) - 因优异的导电性和稳定性而出名
- ITO基(氧化铟锡) - 具有高透明度和导电性
- FTO基(氟掺杂氧化锡) - 兼具透明度和出色导电性
- 碳纳米材料 - 具有可提高性能的独特特性