纳米颗粒和微米颗粒的合成
微米颗粒和纳米颗粒作为独特材料,在能源、医疗和环境等领域有着巨大的应用潜力。纳米颗粒指至少有一个物理维度小于100纳米的粒子。而微米颗粒指有一个物理维度约介于1至1000微米的粒子。尽管在宏观材料上组成相同,但由于尺寸效应,两种颗粒具有不同的光、电、热以及磁特性。研究人员已开发出多种合成两种颗粒的方法以便更好地控制适应于特定领域的属性、形状、组成和尺寸分布。
推荐类别
通常采用物理和化学方法来合成。物理方法通过缩小原材料尺寸合成颗粒,这就是所谓的自上而下的方法。通常需用到球磨、气体冷凝、电喷涂、光刻和热分解等物理技术。 而在很多化学方法中,粒子通常由在液相或气相化学反应中原子或分子前体通过成核和生长的方法合成,也就是所谓的自下而上的方法。微乳法、水热法、微流法、化学气相沉积、热解法及溶胶-凝胶法都是常用的化学合成方法。化学合成的纳米结构瑕疵更少,从而可以得到更复杂且更均匀的化学成分,且因易于扩展,所合成的生产成本低、速度快。
但上述技术费时费力,会产生有毒副产物,所以诸如利用微生物和植物提取物合成粒子的生物方法或绿色纳米颗粒合成法应运而生。这些方法可持续性好,可为生物医药和环境领域合成无毒环保的粒子。
相关文章
- 金(Au)纳米颗粒具有可调的光学和电子性质,适用于许多应用,包括光伏、传感器、药物递送和催化。
- Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
- 介孔二氧化硅有序的孔隙结构、非常高的比表面积等特性使其适合多种应用,包括废水修复、室内空气净化、催化、生物催化和药物输送。
- 纳米颗粒的溶剂热合成:从纳米电路、纳米光学电路到纳米磁学和生物技术应用。
- Professor Torelli reviews fluorescent nanomaterials, assessing brightness, photostability, and size for emerging bioimaging applications.
- 查看完整内容 (42)
相关实验方案
- Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
- Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- Nanodisc technology aids membrane protein solubilization, overcoming associated challenges in diverse protein classes.
- 查看完整内容 (4)
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.