About This Item
线性分子式:
BrCH2C6H4C6H4CN
CAS号:
分子量:
272.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
mp
125-128 °C (lit.)
品質等級
SMILES 字串
BrCc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
InChI 密鑰
LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3