琼脂糖:性质和研究应用
我们提供各种具有不同凝胶强度、熔融温度、胶凝温度和电渗(EEO)水平的琼脂糖产品来支持不同的研究工作。我们保持稳定可靠的琼脂糖来源,并持续开发新生产能力,从而为客户提供不折不扣的质量和一致性标准。
pHast Pack™ 即用型琼脂糖凝胶
实验室内的时间有限?pHast Pack™ 即用型琼脂糖凝胶提供溶于TAE缓冲液的1%琼脂糖或溶于TBE缓冲液的1%琼脂糖供选。这类产品旨在帮助客户精简工作内容,腾出更多时间专心处理研究工作。简单加水混合,温和加热溶解粉末混合物,即可快速配制成可靠的电泳琼脂糖凝胶。
概要
什么是琼脂糖?
琼脂糖是从琼脂或含琼脂的海藻中分离和纯化而得的一种多糖。这是一种天然聚合物,结构由交替的β-D-半乳糖和3,6-脱水-L-半乳糖单元构成。线性琼脂糖聚合物可形成链状结构进而产生柔性的纤维,还能根据琼脂糖量的多少,形成直径为50 nm至200 nm的通道网。
如何使用琼脂糖?
琼脂糖无毒且具有多种可变特性,因而可作为胶凝剂,用于核酸电泳、免疫扩散技术、组织培养中细胞的凝胶板或覆盖物、细胞培养基、凝胶色谱、亲和色谱和离子交换色谱。凝胶电泳是生命科学实验室中一种常用技术,在DNA分离和检测等应用中,可根据大小分离生物分子。
关键琼脂糖性质
- 硫酸盐含量 - 硫酸盐是其中存在的主要离子基团,因此用作纯度指标。
- 凝胶强度 - 导致凝胶破裂所需施加的力。
- 胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却形成凝胶的温度。琼脂糖溶液在液体转凝胶过程中表现出滞后性。即,胶凝点与熔融温度不同。
- 电内渗 (EEO) – 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶的阴离子基团附着在基质上无法移动,而可解离的对应阳离子却可向基质中的阴极移动,从而产生EEO。由于生物聚合物的电泳通常是朝阳极移动,因此EEO会因内部对流而干扰分离效果。
相关产品资源
- Article: Nucleic Acid Electrophoresis Protocols & Introduction
核酸电泳、DNA琼脂糖凝胶电泳、DNA聚丙烯酰胺凝胶电泳的标准实验方案简介。
- Flyer: pHast Pack™ Electrophoresis
The pHast Pack™ platform was developed to expedite your research and provide a convenient solution for tedious lab tasks. Our buffers and new ready-to-pour agarose gels are formulated to save time and effort in native RNA and DNA electrophoresis assays.