用于细胞培养的人血清
相关资源
- Article: Fetal Bovine Serum that Makes the Grade
我们的胎牛血清(FBS)系列可供您寻找适合实验室需求和预算的FBS。索取血清样品。
- Article: Fetal Bovine Serum (FBS) - What You Need to Know
回顾使用胎牛(或小牛)血清进行细胞培养的基础知识,以及采购和法规如何影响细胞测定所用血清的价格。
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
查找有关FBS和其他血清产品的常见问题解答(FAQ)以及相关产品的链接。
人AB血清产品
成人AB血清可用于培养人细胞系,包括人干细胞系。我们提供AB血清(OTC)和AB血浆两类产品。人AB血清由全血经自然凝固而来,称为Off-The-Clot(OTC)血清。因为它含有更多的生长因子,来自凝结全血的人血清更为常用。
人AB血清也可由血浆或不可凝固的全血制备。血浆分离后用钙进行处理以激活凝血级联反应,并通过离心提取血清。该制剂可用于血清生长因子的检测。
我们可提供来自血浆和凝结全血的热灭活人AB血清。成人血清含有补体,这种成分会伤害某些细胞,或影响下游免疫分析。血清的热灭活可使补体失活,并主要用于培养造血细胞,或在进行免疫测定,如混合淋巴细胞反应或中和测定时使用。
贫血小板血浆来源人血清
贫血小板血浆来源人血清(PPP)作为培养基补充剂,常用于研究血小板裂解物对细胞(例如,人皮肤成纤维细胞和关节软骨细胞)生长的影响。PPP血清还用于人多能诱导干细胞(hiPS)至hiPS脑微血管内皮细胞的分化,或用于血小板源性生长因子(PDGF)纯化分析。
人血清的应用
来自AB血型供体的人血清缺乏对A型和B型血抗原都具有特异性的抗体,使其适用于移植和细胞疗法。其他生物技术和生物制药应用包括组织工程,以及脂肪组织间充质干细胞或者人骨髓间充质基质细胞的扩增。 此外,AB 型血清对于扩增外周血源 NK 细胞以及增强移植前人胰岛细胞培养至关重要。