Merck
T8658
Sigma-Aldrich
胰蛋白酶 来源于牛胰腺
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
别名:
Porcine Trypsin, Trypsin for Mass Spectropetry
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.56
等級
Proteomics Grade
形狀
lyophilized powder
分子量
23.8 kDa
包裝
vial of 100 μg
溶解度
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
適合性
suitable for protein sequencing
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 牛胰蛋白酶已用于 MS(质谱)分析的凝胶内消化。
  • 已用于白蛋白的消化,用于分子排阻色谱法。
  • 已用于 HDL(高密度脂蛋白)的消化,用于 LC-MS(液相色谱-质谱)分析。
  • 已被用于 IST1(推定的 MAPK 激活蛋白 PM28)的限制性蛋白水解。
对于胰蛋白酶消化肽,胰蛋白酶:肽 使用约为 1:100 至 1:20 的比例。从培养表面除去粘附细胞是本产品的一个典型应用。 从其底物中去除细胞所需的胰蛋白酶浓度主要取决于细胞类型和培养物的年龄。 胰蛋白酶也被用于细胞培养期间细胞的再悬浮、蛋白质组学研究中的蛋白质消化和各种凝胶内消化。 其他应用包括:通过基于膜的技术评估结晶,用在确定动力学陷阱的存在会限制蛋白质的折叠速率和产量的一项研究中。
生化/生理作用
胰蛋白酶切割赖氨酸和精氨酸残基的 C 端肽。 如果酸性残基位于切割位点的任一侧,则该反应的水解速度减慢,并且如果脯氨酸残基位于切割位点的羧基侧,则停止水解。 胰蛋白酶活性的最适 pH 为 7-9。 胰蛋白酶还可以起到裂解氨基酸合成衍生物的酯和酰胺键的作用。 将 EDTA 作为螯合剂添加到胰蛋白酶溶液中,用于中和钙离子和镁离子,这些离子遮蔽胰蛋白酶作用的肽键。 去除这些离子会增加酶活性。
丝氨酸蛋白酶抑制剂,包括 DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF 和抑肽酶等,将抑制胰蛋白酶。
成分
胰蛋白酶由 223 个氨基酸残基组成的单链多肽组成,通过去除胰蛋白酶原的 N-末端六肽而产生,胰蛋白酶原在 Lys-lle 肽键处裂解。氨基酸序列由 6 个二硫键交联。这是胰蛋白酶的天然形式,β-胰蛋白酶。β-胰蛋白酶可自溶,在赖氨酸残基处裂解,生成 α-胰蛋白酶。胰蛋白酶是丝氨酸蛋白酶家族的一员。
注意
1 mM HCl 溶液等分试样可在-20°C 条件下稳定储存 1 年。Ca2+的存在也会减弱胰蛋白酶的自溶,维持其在溶液中的稳定性。胰蛋白酶在 2.0 M 尿素、2.0 M 盐酸胍或 0.1% (w/v) SDS 中也保留大部分活性。
單位定義
使用 BAEE 作为底物,一个 BAEE 单元,将在 pH 7.6,25℃ 下,每分钟产生 0.001 的 A253
準備報告
本产品来源于新西兰的胰腺。它可溶于 1 mM HCl (1 mg/mL)。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
D M Eckert et al.
Cell, 99(1), 103-115 (1999-10-16)
The HIV-1 gp41 protein promotes viral entry by mediating the fusion of viral and cellular membranes. A prominent pocket on the surface of a central trimeric coiled coil within gp41 was previously identified as a potential target for drugs that
Conformational Changes in the Endosomal Sorting Complex Required for the Transport III Subunit Ist1 Lead to Distinct Modes of ATPase Vps4 Regulation.
Tan J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 30053-30053 (2015)
Shanjin Huang et al.
The Journal of biological chemistry, 279(22), 23364-23375 (2004-03-25)
The cytoskeleton is a key regulator of plant morphogenesis, sexual reproduction, and cellular responses to extracellular stimuli. During the self-incompatibility response of Papaver rhoeas L. (field poppy) pollen, the actin filament network is rapidly depolymerized by a flood of cytosolic
Fang Li et al.
The Journal of biological chemistry, 280(8), 6986-6992 (2004-12-14)
The mammalian formin, mDia1, is an actin nucleation factor. Experiments in cells and in vitro show that the N-terminal region potently inhibits nucleation by the formin homology 2 (FH2) domain-containing C terminus and that RhoA binding to the N terminus
Emma L R Compton et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(29), 12840-12845 (2010-07-10)
Glutamatergic synaptic transmission is terminated by members of the excitatory amino acid transporter (EAAT) family of proteins that remove glutamate from the synaptic cleft by transporting it into surrounding glial cells. Recent structures of a bacterial homolog suggest that major