Merck
T9201
Sigma-Aldrich
胰蛋白酶 来源于牛胰腺
powder, ≥7,500 BAEE units/mg solid
别名:
Serine Protease 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
表单
powder
质量水平
比活
≥7,500 BAEE units/mg solid
分子量
23.8 kDa
组成
, ≥90 % protein
杂质
≤3 BTEE units/mg solid Chymotrypsin
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
对于胰蛋白酶消化肽,胰蛋白酶:肽 使用约为 1:100 至 1:20 的比例。从培养表面除去粘附细胞是本产品的一个典型应用。 从其底物中去除细胞所需的胰蛋白酶浓度主要取决于细胞类型和培养物的年龄。 胰蛋白酶也被用于细胞培养期间细胞的再悬浮、蛋白质组学研究中的蛋白质消化和各种凝胶内消化。 其他应用包括:通过基于膜的技术评估结晶,用在确定动力学陷阱的存在会限制蛋白质的折叠速率和产量的一项研究中。
生化/生理作用
胰蛋白酶切割赖氨酸和精氨酸残基的 C 端肽。 如果酸性残基位于切割位点的任一侧,则该反应的水解速度减慢,并且如果脯氨酸残基位于切割位点的羧基侧,则停止水解。 胰蛋白酶活性的最适 pH 为 7-9。 胰蛋白酶还可以起到裂解氨基酸合成衍生物的酯和酰胺键的作用。 将 EDTA 作为螯合剂添加到胰蛋白酶溶液中,用于中和钙离子和镁离子,这些离子遮蔽胰蛋白酶作用的肽键。 去除这些离子会增加酶活性。
丝氨酸蛋白酶抑制剂,包括 DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF 和抑肽酶等,将抑制胰蛋白酶。
组分
胰蛋白酶由 223 个氨基酸残基组成的单链多肽组成,通过去除胰蛋白酶原的 N-末端六肽而产生,胰蛋白酶原在 Lys-lle 肽键处裂解。氨基酸序列由 6 个二硫键交联。这是胰蛋白酶的天然形式,β-胰蛋白酶。β-胰蛋白酶可自溶,在赖氨酸残基处裂解,生成 α-胰蛋白酶。胰蛋白酶是丝氨酸蛋白酶家族的一员。
注意
1 mM HCl 溶液等分试样可稳定储存 1 年,-20°C 条件下储存。Ca2+ 的存在也会减弱胰蛋白酶的自溶,维持其在溶液中的稳定性。胰蛋白酶在 2.0 M 尿素、2.0 M 盐酸胍或 0.1% (w/v) SDS 中也保留大部分活性。
单位定义
使用 BAEE 作为底物,一个 BAEE 单元,将在 pH 7.6,25℃ 下,每分钟产生 0.001 的 A253
制备说明
本产品来源于新西兰的胰腺。它可溶于 1 mM HCl (1 mg/mL)。
替代产品
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
David von Stetten et al.
Journal of synchrotron radiation, 27(Pt 3), 844-851 (2020-05-10)
ID30A-3 (or MASSIF-3) is a mini-focus (beam size 18 µm × 14 µm) highly intense (2.0 × 1013 photons s-1), fixed-energy (12.81 keV) beamline for macromolecular crystallography (MX) experiments at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). MASSIF-3 is one of two fixed-energy beamlines sited on
Vandana Shashi et al.
Human mutation, 40(8), 1115-1126 (2019-07-03)
Encoding the slow skeletal muscle isoform of myosin binding protein-C, MYBPC1 is associated with autosomal dominant and recessive forms of arthrogryposis. The authors describe a novel association for MYBPC1 in four patients from three independent families with skeletal muscle weakness
Wahyu Wijaya et al.
Current research in food science, 2, 11-19 (2020-09-12)
In this work, the bioaccessibility of polymethoxyflavones (PMFs) loaded in high internal phase emulsions (HIPE, ϕoil = 0.82) stabilized by whey protein isolate (WPI)-low methoxy pectin (LMP) complexes was evaluated using in vitro lipolysis and dynamic in vitro intestinal digestion studies. PMFs
Rasmus Karstad et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(14), 6294-6305 (2012-06-23)
This study investigates how the S1 and S3 site of trypsin can be challenged with cationic amino acid analogues to yield active antimicrobial peptides with stability toward tryptic degradation. It is shown that unnatural analogues can be incorporated to generate
Claire E J Waterborg et al.
PloS one, 13(10), e0205902-e0205902 (2018-10-20)
Rheumatoid arthritis is an auto-immune disease of the synovial joints, hallmarked by chronic inflammation and subsequent progressive tissue destruction. TYRO3, AXL and MER (gene name Mertk) (TAM) receptors are part of a negative feedback signaling system in the immune reaction
实验方案
本方案适用于使用Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE)作为底物测定胰蛋白酶活性。本方案是基于连续分光光度速率测定(A253,光程= 1cm)方案:
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
查看所有结果