Merck
A1153
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder
别名:
BPTI, 抑肽酶, 牛胰胰蛋白酶抑制剂, 胰蛋白酶抑制剂(碱性)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C284H432N84O79S7
CAS号:
分子量:
6511.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
产品名称
抑肽酶 来源于牛肺, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
生物源
bovine lung
品質等級
形狀
lyophilized powder
比活性
3-8 TIU/mg solid
分子量
~6,500
溶解度
H2O: ≥5 mg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI 密鑰
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
cow ... PTI(404172)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
牛肺抑肽酶是一种球形多肽单体,分子量6.5 kDa。抑肽酶常用作非特异性丝氨酸蛋白酶抑制剂,包含反向平行β片状结构、N端310螺旋和C端和α螺旋。 氨基酸13-18的抑肽酶残基是结合丝氨酸蛋白酶必不可少的结构。
應用
抑肽酶被大量用作胰蛋白酶抑制剂。
牛肺抑肽酶已用于:
  • 用作放射免疫沉淀测定缓冲液(RIPA)中的蛋白酶抑制剂,用于心脏微血管内皮细胞(CMECs)(4)和乳腺上皮细胞的均质化
  • 成纤维细胞血管生成测定
  • 唾液上清液的蛋白质组学稳定
生化/生理作用
抑肽酶可抑制蛋白酶,如胰蛋白酶、纤溶酶、胰凝乳蛋白酶和凝血酶。它可阻止激肽原合成缓激肽。它可用于手术过程减少失血。
抑肽酶是一种竞争性丝氨酸蛋白酶抑制剂,可与酶的活性位点组成稳定的复合酶并同时对其进行封闭。 这种结合是可逆的,而且绝大多数抑肽酶-蛋白酶复合物可在极端的pH >10 or < 3水平时发生解离。 从结构上来说,抑肽酶是一种来自牛肺的单体球状蛋白,由58个氨基酸组成并排列在具有三个交联二硫键的单个多肽链中。
單位定義
一个胰蛋白酶抑制剂单位(TIU)可将两个胰蛋白酶单位的活性降低50%,而其中一个胰蛋白酶单位在pH 7.8和25℃下可每分钟水解1.0 μ摩尔的N-α-苯甲酰基-DL-精氨酸对硝基苯胺。另一种常用的单位是KIU,而1 TIU = 1,300 KIU。
準備報告
该产品是一种冻干的粉末,具有3-8 TIU/mg活性的固体粉末。 抑肽酶易溶于水(>10mg / mL)和低离子强度的水性缓冲液中。 稀释液往往不如浓缩液稳定,尽管溶液的稳定性也取决于pH。 抑肽酶在变性方面相对稳定- 仅发现嗜热菌蛋白酶能够在60-80℃下使其降解。抑肽酶的灭菌可通过0.2 μm滤器的过滤来实现。
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aprotinin interacts with substrate-binding site of human dipeptidyl peptidase III
Agic D, et al.
Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 8(1), 1-11 (2019)
RNAPro? SAL: A device for rapid and standardized collection of saliva RNA and proteins
Chiang SH, et al.
Biotechniques, 58(2), 69-76 (2015)
Perioperative systemic haemostatic agents
Mahdy AM and Webster NR
British journal of anaesthesia, 93(6), 842-858 (2004)
Engineering of a biomimetic pericyte-covered 3D microvascular network
Kim J,
PLoS ONE, 10(7), e0133880-e0133880 (2015)
The effects of cell death-inducing DNA fragmentation factor-alpha-like effector C (CIDEC) on milk lipid synthesis in mammary glands of dairy cows
Yang Y, et al.
Journal of Dairy Science, 100(5), 4014-4024 (2017)
商品
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
查看所有结果
实验方案
抑肽酶是一种牛胰蛋白酶抑制剂。在测定抑肽酶活性时,该测定使用了在405 nm下的连续分光光度法进行测定。
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.