Merck
蛋白质质谱
蛋白质谱仪的局部放大图,显示各种组件,包括管、线、旋钮,还有明显的紧急制动钮和黄色警告标签。背景是身穿白大褂的研究人员在实验室工作的场景,说明仪器的科研用途和先进技术。
蛋白质组学的拓展领域需要独特的试剂和样品制备产品,如酶、参考标准品、流动相、基质和样品进化装置。高通量方法、自动化和LC/MS/MS上的改进使得质谱工作流程得以拓展到学术研究之外,进去临床诊断引用领域。为了满足这些质谱需求,我们为您提供了覆盖完整流程的整套试剂,包括:  
了解更多
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
酶试剂
使用经严格筛选的纯净测序等级蛋白酶进行可靠高效的蛋白质消化,是准备蛋白质组学样品的关键步骤。我们可提供各式各样天然来源的和重组的蛋白酶,包括蛋白内切酶如胰蛋白酶 (T1426), 糜蛋白酶(C6423), 赖氨酸-C (324715), 谷氨酸-C (324713), 天冬氨酸-N (324708), 以及各种氨肽酶 (A8200) 和羧肽酶(C9584)。此外,SOLu-胰蛋白酶是一种即用型的重组胰蛋白酶溶液(EMS0004)。这种先进的蛋白组学等级酶类可在进行质谱的溶液中保持稳定,且经设计能在冷藏时在溶液中维持稳定。且SOLu-Trypsin蛋白酶无需制备即可立即使用。 
Silutions 稳定同位素标记的MS内标准品
我们提供品种丰富的专门用于质谱应用的蛋白组学标准品。高度特征化的蛋白质和多肽混合物可用于从MS仪器性能分析到专门的翻译后分析等多种应用。所有产品都以最高质量水平生产,且专门为蛋白组学应用而设计。 
我们的通用蛋白质组学标准品(UPS)成分和特性明确,由48种6-83KD的蛋白或6组由8种蛋白 (UPS2)组成的混合物组成。另外,质谱定性/定量质控混合物 (MSQC1) 之中还含有6种胰蛋白酶消化人类蛋白质和14种SIL多肽,质谱保留时间校准混合物(MSRT1 and MSRT2) 是即可进样型混合物,分别含有14种稳定同位素标记多肽或9种天然蛋白。 
SILu™Prot 质谱产品 
SILu™Prot是一系列新型的稳定同位素标记(SIL或“重质标记”)全长蛋白,设计用作蛋白质组学质谱定量的内标品。我们还提供所有SILu™Prot产品的未标记形式——SILu™Lite蛋白。此外,我们的SILu™MAb和SILu™Lite抗体标准品是重组IgG1单克隆抗体标准品,可用于评价生物治疗药物(如单克隆治疗抗体和Fc-融合治疗药物)的药代动力学特性。SILu™MAb是一种稳定同位素标记的抗体,而SILuLite是其该抗体对应的未标记形式。 
SCIEX iChemistry™ 解决方案
我们与SCIEX进行合作,提供其在全球分销的基于质谱的化学标记品,SCIEX iChemistryTM 解决方案,以供基础研究及应用市场使用。两家公司共同提供了完善的定量蛋白质组学方面的试剂解决方案,使得研究人员可更深入地挖掘复杂的生物系统,分析预期的生物标志物并获得相应结果。您现在可从最丰富的产品库中选择高质量的生物标志物分析流程工具。特别地,在蛋白生物学方面,我们提供SCIEX ICAT®、iTRAQ®、mTRAQ®和CYP450等产品线用于定量蛋白质组学。我们提供各种针对性的试剂盒、标记试剂、校准剂和质谱标准品,致力于满足您的质谱试剂需求。 