主要文件
SAB4700041
Sigma-Aldrich
抗 CD3,低内毒素抗体,小鼠单克隆
clone OKT3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
抗CD3抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
OKT3, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
浓度
1 mg/mL
技术
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
同位素/亚型
IgG2a
NCBI登记号
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CD3(916)
一般描述
CD3 (分化簇3)分子由位于人染色体 11q23.3 的基因编码。编码的蛋白质以CD3ε、CD3γ和CD3δ三种亚型形式存在,每个都包含一个N端胞外域、一个跨膜片段和一个胞质域。CD3 是在所有人 T 淋巴细胞表面表达的 20kDa 的糖蛋白。
小鼠单克隆抗体 OKT3 识别成熟人 T 细胞上 TCR/CD3 复合物的 CD3 抗原。这种抗体,也被称为 Orthoclone OKT3 或 Muromonab-CD3,已广泛用于治疗同种异体肾移植、心脏移植和肝脏移植的急性、糖皮质激素耐药性排斥反应。它也被研究用于治疗 T 细胞急性淋巴细胞白血病。
应用
抗 CD3、低内毒素抗体、小鼠单克隆抗体已被用于激活 Jurkat 细胞和外周血单核细胞 (PBMC),以促进辅助性 T 细胞 (Tfh) 的形成。[1]
该试剂专为流式细胞术分析而设计。推荐工作稀释度为1 μg / mL样品。标示稀释度是本品的推荐稀释起点。工作浓度应由研究者确定。
生化/生理作用
T细胞受体CD3(分化簇3)复合物包括CD3ε、CD3γ和CD3δ,在导致T细胞活化的早期代谢事件的诱导中起关键作用。在T细胞阴性(T-)、B细胞阳性(B+)、自然杀伤细胞阳性(NK+)重型合并免疫缺陷症(SCID)患者中观察到了CD3ε突变。
特点和优势
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外形
溶于不含叠氮化物的磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.4) 中;0.2 μm 过滤器灭菌。通过 LAL 测试测定,内毒素级别低于 0.01 EU/mg 蛋白。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The T cell receptor/CD3 complex: a dynamic protein ensemble.
Clevers H, et al.
Annual Review of Immunology, 6, 629-662 (1988)
Florian Baumgart et al.
Nature methods, 13(8), 661-664 (2016-06-14)
We present a method to robustly discriminate clustered from randomly distributed molecules detected with techniques based on single-molecule localization microscopy, such as PALM and STORM. The approach is based on deliberate variation of labeling density, such as titration of fluorescent
The T cell receptor/CD3 complex: a dynamic protein ensemble.
Clevers, H, et al.
Annual Review of Immunology, 6, 629-662 (1988)
A novel pathogenic frameshift variant of CD3E gene in two T-B+ NK+ SCID patients from Turkey.
Firtina S
Immunogenetics, 69, 653-659 (2017)
Notch signaling induces cytoplasmic CD3 epsilon expression in human differentiating NK cells.
De Smedt M
Blood, 110, 2696-2703 (2007)