Merck
A5441
Sigma-Aldrich
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-15
别名:
单克隆抗-β-Actin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
单克隆抗 β-肌动蛋白抗体 小鼠抗, clone AC-15, ascites fluid
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
AC-15, monoclonal
分子量
antigen 42 kDa
包含
15 mM sodium azide
种属反应性
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
请勿与下列物质发生反应
Dictyostelium discoideum
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts
western blot: 1:5,000-1:10,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在鸡砂囊超薄组织冷冻切片的染色中,抗体对致密体和由结蛋白和膜相关的致密斑所占据的纵向通道连接的连续致密体进行了标记。它不会对成人的心脏和骨骼肌进行染色,除非是受到了非肌肉细胞样本的污染,或是使用了胚胎组织。
抗-β-肌动蛋白单克隆抗体(小鼠IgG1亚型)来自于免疫小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的AC-15杂交瘤细胞。肌动蛋白是最保守的真核蛋白之一,在哺乳动物和鸟类中至少表达6种异构体。其中四种代表肌肉组织的分化标志物,而两种在几乎所有细胞中都有所发现。现有三种α-肌动蛋白(α-骨骼肌、α-心脏和 α-平滑肌),一种β-肌动蛋白(β-非肌肉)和两种γ-肌动蛋白(γ-平滑肌和γ-非肌肉)。肌动蛋白异构体显示>90%的整体序列同源性,但在其18个NH2-末端残基中只有5060%的同源性。肌动蛋白的NH2-末端区域似乎是一个主要的抗原区域,可能参与了肌动蛋白与肌球蛋白等其他蛋白的相互作用。该抗体可用于丙酮固定的冷冻切片、EM制品和显微注射实验的染色。B5、乙醇、methacam或Bouin′s溶液可用作固定剂。抗体所识别的表位对福尔马林固定和石蜡包埋具有抗性。
特异性
抗β-肌动蛋白单克隆抗体能够识别位于肌动蛋白β-亚型N-端上的表位。在免疫印迹(42 kDa处的条带)、培养细胞的免疫荧光染色和免疫组织化学分析中,该抗体能特异性标记各种组织和物种中的β-肌动蛋白。
免疫原
略微修改的β-细胞质肌动蛋白N末端肽,Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys,偶联至KLH。
应用
单克隆小鼠抗肌动蛋白抗体被用作一种上样对照,用于对来自大鼠背根神经节共培养物的免疫沉淀蛋白进行western blot分析。
单克隆小鼠抗肌动蛋白抗体被用作大鼠肝脏蛋白裂解液western blot分析的一种上样对照。
小鼠源抗-β-肌动蛋白单克隆抗体可用于:
  • 免疫荧光染色
  • 免疫印迹
  • 免疫组织化学
  • 用作蛋白芯片的对照品
生化/生理作用
肌动蛋白和肌球蛋白是许多类型细胞的组成部分,参与运动、胞质分裂、细胞质流动、分泌和吞噬等诸多细胞过程。不同物种和组织来源细胞中的肌动蛋白的免疫学和生理特性非常相似。
外形
以含有15mM叠氮化钠作为防腐剂的腹水形式提供。
免责声明
除非在我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,我们的产品仅供研究使用并不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途、任何类型的食用或应用于人或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jodi L MacKeil et al.
Cellular signalling, 62, 109342-109342 (2019-06-09)
Recent reports show that protein kinase A (PKA), but not exchange protein activated by cAMP (EPAC), acts in a cell autonomous manner to constitutively reduce the angiogenic sprouting capacity of murine and human endothelial cells. Specificity in the cellular actions
The maximal cytoprotective function of the heat shock protein 27 is dependent on heat shock protein 70
Sreedharan R, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1813(1), 129-135 (2011)
Lucette A Cysique et al.
AIDS (London, England), 33(3), 433-441 (2018-11-27)
We investigated whether HIV brain latency was associated with brain injury in virally suppressed HIV infection. Observational cross-sectional and longitudinal study. The study included 26 virally suppressed HIV-infected men (61.5% with HIV-associated neurocognitive disorder) who undertook cerebrospinal fluid (CSF) analyses
Melanie Si Yan Tan et al.
Nature communications, 10(1), 3601-3601 (2019-08-11)
Intratumoral heterogeneity is a hallmark of glioblastoma (GBM) tumors, thought to negatively influence therapeutic outcome. Previous studies showed that mesenchymal tumors have a worse outcome than the proneural subtype. Here we focus on STAT3 as its activation precedes the proneural-mesenchymal
Hui Jin et al.
Shock (Augusta, Ga.), 51(5), 548-556 (2018-08-28)
Extracellular cold-inducible RNA-binding protein (CIRP) exaggerates inflammation in sepsis. Neutrophil reverse transendothelial migration (rTEM) allows neutrophils to migrate from tissues into the circulation. The phenotype of neutrophils after reverse migration is CD54CXCR1. We hypothesize that CIRP induces neutrophil rTEM in
商品
Actin isoforms are muscle tissue markers; six isoforms expressed, four for muscle differentiation, two ubiquitous.
Actin isoforms are muscle tissue markers; six isoforms expressed, four for muscle differentiation, two ubiquitous.
Actin isoforms are muscle tissue markers; six isoforms expressed, four for muscle differentiation, two ubiquitous.
Actin isoforms are muscle tissue markers; six isoforms expressed, four for muscle differentiation, two ubiquitous.
查看所有结果
实验方案
带有用于不同印迹过程工作流程步骤的Western blot实验方法,描述了蛋白从SDS聚丙烯酰胺凝胶(SDS-PAGE)到硝酸纤维素膜(NC膜)的电泳转移。也称为免疫印迹实验方法。
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
查看所有结果