Merck
A3854
Sigma-Aldrich
抗-β-肌动蛋白−过氧化物酶抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
别名:
单克隆抗-β-Actin, 上样对照
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AC-15, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
物種活性
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
應無反應活性
Dictyostelium discoideum
Drosophila
技術
western blot: 1:25,000-1:50,000 using cell extracts of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts
同型
IgG1
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
使用免疫印迹法(42kDa),小鼠单克隆抗-β-肌动蛋白-过氧化物酶抗体特应性地位于各种组织和物种的β肌动蛋白上。抗体与人、牛、羊、猪、兔、猫、狗、小鼠、大鼠豚鼠、鸡、鲤鱼和Hirudo medicinalis (水蛭)组织中 表达的β-肌动蛋白交叉反应,但与Dictyostelium discoideum阿米巴虫或Drosophila中表达的蛋白无反应。
在鸡砂囊超薄组织冷冻切片的染色中,抗体对致密体和由结蛋白和膜相关的致密斑所占据的纵向通道连接的连续致密体进行了标记。它不会对成人的心脏和骨骼肌进行染色,除非是受到了非肌肉细胞样本的污染,或是使用了胚胎组织。
肌动蛋白是最保守的真核蛋白之一,在哺乳动物鸟类中至少表达6种异构体。现有三种α-肌动蛋白(骨骼肌、心脏和平滑肌),一种β-肌动蛋白(β-非肌肉)和两种γ-肌动蛋白(γ-平滑肌和γ-非肌肉)。肌动蛋白异构体显示出>90%的整体序列同源性,但在其NH2-末端残基中只有50-60%的同源性。ACTB(actin β)基因编码 β-肌动蛋白。它是一种细胞骨架管家蛋白。存在于细胞质中。ACTB基因位于人类染色体7p22.1上。
通过免疫印迹方法,小鼠抗β-肌动蛋白-过氧化物酶单克隆抗体可特异性定位各种组织和物种内的β-肌动蛋白(42kDa)。该抗体与人、牛、山羊、猪、兔、猫、狗、小鼠、大鼠、豚鼠、鸡、鲤鱼和Hirudo medicinalis(水蛭)组织中表达的β-肌动蛋白交叉反应,但与Dictyostelium discoideum阿米巴虫或 Drosophila中表达的蛋白无反应。
免疫原
略微修改的β-细胞质肌动蛋白N末端肽,Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys,偶联至KLH。
應用
单克隆小鼠抗肌动蛋白抗体被用作一种上样对照,用于对来自大鼠背根神经节共培养物的免疫沉淀蛋白进行western blot分析。
单克隆小鼠抗肌动蛋白抗体被用作大鼠肝脏蛋白裂解液western blot分析的一种上样对照。
小鼠抗β肌动蛋白单克隆抗体适合作为蛋白质印迹分析的上样对照或一抗。还用于化学发光检测。
生化/生理作用
参与细胞运动的两种主要细胞骨架蛋白是肌动蛋白和肌球蛋白。肌动蛋白和肌球蛋白是多种细胞的成分,并且与运动、分泌、细胞质流、吞噬作用和胞质分裂等细胞过程相关。肌动蛋白的六种异构体经过电泳和氨基酸测序分析。其中四种代表肌肉组织的分化标志物,而两种在几乎所有细胞中都有所发现。β-肌动蛋白(ACTB)可调节细胞生长,迁移和G-肌动蛋白库。ACTB变异导致多效性发育障碍。
外觀
含0.05% MIT的0.01 M磷酸盐缓冲盐溶液(pH 7.4)
儲存和穩定性
若需连续使用,可在2-8°C下保存最长一个月。要长期储存,工作分装冻存。不建议反复冻融或存放在无霜冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。若工作稀释样品在12小时内未使用完,则应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、 体外 诊断用途、 离体体内 治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
Georg Eschenburg et al.
Cancer research, 72(10), 2645-2656 (2012-04-12)
Despite intensive treatment regimens, high-risk and late-stage neuroblastoma tends to have a poor survival outcome. Overexpression of the apoptotic regulator, X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP), has been associated with chemotherapy resistance in several cancers including neuroblastoma. Here, we report
Chang Seong Kim et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-13)
G-protein-coupled receptor 40 (GPR40) has an anti-apoptotic effect in pancreatic β-cells. However, its role in renal tubular cell apoptosis remains unclear. To explore the role of GPR40 in renal tubular apoptosis, a two-week unilateral ureteral obstruction (UUO) mouse model was
LARP7 is a potential tumor suppressor gene in gastric cancer.
Yulan C, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 92, 1013-1019 (2012)
Post-treatment with rapamycin does not prevent epileptogenesis in the amygdala stimulation model of temporal lobe epilepsy.
Anna S, et al.
Neuroscience Letters, 509(2), 105-109 (2012)
Regulatory interplay between miR-21, JAG1 and 17beta-estradiol (E2) in breast cancer cells.
Selcuklu S D, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 423(2), 234-239 (2012)