产品名称
抗-GAPDH抗体,小鼠单克隆 小鼠抗, clone GAPDH-71.1, purified from hybridoma cell culture
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
GAPDH-71.1, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
种属反应性
bovine, turkey, canine, chicken, monkey, mink, mouse, human, rabbit, rat, hamster
请勿与下列物质发生反应
prokaryotes
包装
antibody small pack of 25 μL
浓度
~1 mg/mL
技术
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.025-0.05 μg/mL using A431 total cell extract
同位素/亚型
IgM
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
一般描述
特异性
免疫原
应用
- 从小鼠心脏组织中提取的蛋白质(工作稀释度为1:25000)
- 人CNS的髓磷脂和轴索胶质细胞部分
- 热休克恢复后TBP-13Q和TBP-105Q PC12细胞的核和胞质部分
- 永生化牛黄体内皮细胞的蛋白质
- 肾小管上皮细胞提取物
- 小鼠胚胎成纤维细胞的蛋白质
- 心室心肌组织的蛋白质提取物
- A431总细胞提取物(0.025-0.05μg/mL)
生化/生理作用
外形
储存及稳定性
对于长期存储,需等分并冷冻保存。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。如果在12小时内未使用,则应丢弃工作稀释样品。
其他说明
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Loading controls in western blotting application.
本页面介绍了一篇有关瓦博格效应的文章,以及其如何能够在正常氧气水平下,增强肿瘤细胞中葡萄糖向乳酸的转化。Otto Heinrich Warburg在1924年证明,癌细胞显示出对糖酵解的依赖性增加,以满足他们的能量需求,无论是否有充足的氧气存在。
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.