流式细胞术抗体
流式细胞术是细胞和颗粒理化性质分析的常用技术。流式细胞术利用抗体表征细胞表面标记,因为抗体可以针对性检测特定抗原。这些抗体可直接结合荧光染料(直接检测法),也可匹配荧光标记二抗(间接检测法)。将特定抗体标记特定荧光染料后,可同时进行细胞的分选和分析。
为了成功完成流式细胞术获得再现性结果,必须采用经过流式分析检验的抗体和合适的对照。我们提供高品质的流式验证一抗、二抗和同型对照抗体,以充分满足您的所有流式细胞术需求。
需要帮助寻找最适合您的应用的抗体?
利用我们的Antibody Explorer搜索工具,可根据克隆性、应用、物种反应性、结合物、宿主物种和形式,浏览和比较抗体。
Products
仅供研究使用,不可用于诊断。
除非产品规格中另有说明,否则任何抗体产品均仅供内部研究使用,不得用于任何其他目的——包括但不限于任何商业、诊断或治疗用途。我们的验证过程仅基于研究用途,并未确认或担保我们的抗体适用于本文未授权的任何用途。
相关资源
- Article: Flow Cytometry Guide
探索我们的流式细胞分析指南,以了解更多关于流式细胞术的基础知识、传统流式细胞仪的组件、流式细胞的关键实验流程步骤和适当的对照。
- Article: Key Steps in Flow Cytometry Protocols
了解流式细胞分析实验方案的主要步骤,以便轻松完成后续流式细胞分析实验。
- Article: Multicolor Flow Cytometry
Uncover tips for multicolor flow cytometry experiments, including the challenges in multicolor flow cytometry, steps for how to build a multicolor flow cytometry panel, tandem dyes, and tools for multicolor assay design.
- Article: How to Select Flow Cytometry Dyes
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
- Article: Flow Cytometry Troubleshooting Guide
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
- Article: How to Choose a Secondary Antibody
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.