Merck
I9513
Sigma-Aldrich
单克隆抗 人 IgG2(Fc 特异性) 小鼠抗
clone HP-6002, ascites fluid
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
HP-6002, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
技术
indirect ELISA: 1:2,000
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
IgG是存在于血浆和细胞外液中的主要抗体类型,在B细胞膜上表达。IgG可进一步细分为IgG1、IgG2、IgG3和IgG4四个亚类,分别占总IgG的65%、30%、5%和4%。IgG2对多糖抗原进行应答。人IgG2(Fc特异性)单克隆抗体可用于间接ELISA和免疫荧光测定(IFMA)。小鼠抗人IgG2(Fc特异性)抗体与人IgG2特异性反应,但不与其他IgG亚类反应。
特异性
单克隆抗人 IgG2 对 IgG2 亚类具有特异性,在 ELISA 中与 IgG1、IgG3 和 IgG4 不反应。
免疫原
纯化的人 IgG 骨髓瘤蛋白与多氨基苯乙烯微球共价连接。
应用
人IgG2(Fc特异性)单克隆抗体适用于ELISA[1]
单克隆抗人 IgG2(Fc 特异性)抗体可通过使用血凝 (HA)、血凝抑制 (HAI)、印迹免疫固定 (IIF) 和颗粒计数免疫测定 (PACIA) 等不同的免疫测定法检测 IgG2 亚类。也可用于免疫组织学试验。
生化/生理作用
IgG2免疫球蛋白是一种146 kDa的IgG亚型,介导对细菌荚膜多糖抗原的免疫应答。IgG2缺陷会增加某些细菌感染的风险。在所有IgG亚型中,IgG2对Fcγ受体(FcγR)的亲和力最低。IgG2以三种形式存在,即IgG2-A、IgG2-B和IgG2-A/B。它们显示出抗原结合片段结构域(Fab)和铰链区的排列变化。
外形
本品以腹水形式提供,含 15 mm 叠氮化钠作为防腐剂。
储存及稳定性
需要连续使用时,可在 2-8°C 下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻。不建议储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A Macpherson et al.
Gut, 38(3), 365-375 (1996-03-01)
In contrast with normal subjects where IgA is the main immunoglobulin in the intestine, patients with active inflammatory bowel disease (IBD) produce high concentrations of IgG from intestinal lymphocytes, but the antigens at which these antibodies are directed are unknown.
Issa Nebie et al.
Infection and immunity, 76(2), 759-766 (2007-12-12)
There is longstanding evidence that immunoglobulin G (IgG) has a role in protection against clinical malaria, and human antibodies of the cytophilic subclasses are thought to be particularly critical in this respect. In this cohort study, 286 Burkinabè children 6
Sodiomon B Sirima et al.
PloS one, 4(10), e7549-e7549 (2009-10-27)
A Phase Ia trial in European volunteers of the candidate vaccine merozoite surface protein 3 (MSP3), a Plasmodium falciparum blood stage membrane, showed that it induces biologically active antibodies able to achieve parasite killing in vitro, while a phase Ib
H A Schenkein et al.
Infection and immunity, 67(9), 4814-4818 (1999-08-24)
Human immunoglobulin G2 (IgG2) serum concentrations and the IgG2 antibody response to Actinobacillus actinomycetemcomitans can be influenced by genes, by environmental factors such as smoking, and by periodontal disease status. Examination of the IgG2 response to phosphorylcholine (PC), a response
Human IgG2 antibodies display disulfide-mediated structural isoforms.
Wypych J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(23), 16194-16205 (2008)