Merck
I6760
Sigma-Aldrich
抗-人IgG(Fc特异性)单克隆抗体 小鼠抗
clone HP-6017, ascites fluid
别名:
抗-人IgG(Fc特异性)单克隆抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
HP-6017, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
技術
indirect ELISA: 1:3,000
同型
IgG2a
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
抗-人IgG(小鼠 IgG2a同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤1。免疫球蛋白(Igs)属于免疫球蛋白超家族,包含有两条重链(H)和两条轻链(L),它们通过二硫键被连接在一起。IgG可分为IgG1、IgG2、IgG3和IgG4四类。每条轻链包含一个可变的N-端区域和一个恒定C-端区域。重链包含有一个可变的N-端区域以及三个或四个恒定的(CH1-CH4)C-末端区域。
特異性
该抗体对人 IgG 的 Fc 部分具有特异性,并识别所有人 IgG 亚类共有的表位。在 IUIS/WHO 研究中,该抗体被用作 Fc 特异性试剂。
應用
小鼠源抗-人IgG(Fc特异性)单克隆抗体可用于:
  • 酶联免疫吸附试验(ELISA)
  • 印迹免疫固定(IIF)
  • 免疫荧光测定(IFMA)
  • 血凝(HA)
  • 血凝抑制作用(HAI)
  • 颗粒计数免疫分析(PACIA)
生化/生理作用
尽管抗体位点是位于人IgG的末端(Fab片段的一部分),但Fc部分也具有多种重要功能,如补体固定、类风湿因子(针对Fc的自身抗体)附着位点、穿过胎盘膜和蛋白A结合。一种特定的淋巴细胞群也含有“Fc受体”。这些功能表明了特异性针对人IgG中的Fc片段的免疫试剂的重要性。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Ratio of serum IgG3 to total IgG concentration and goiter size are independent factors in intractability of Graves' disease
Santoh T, et al.
Endocrine Journal, 0711080013-0711080013 (2007)
Rheumatoid arthritis specific anti-Sa antibodies target citrullinated vimentin
Vossenaar ER, et al.
Arthritis Research & Therapy, 6(2), R142-R142 (2004)
Effector-attenuating substitutions that maintain antibody stability and reduce toxicity in mice
Lo M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(9), 3900-3908 (2017)
Structure and function of immunoglobulins
Schroeder Jr HW and Cavacini L
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 125, S41-S52 (2010)
S Langy et al.
Infection and immunity, 66(6), 2854-2858 (1998-05-29)
The full-length cDNA sequence encoding Brugia malayi L3 paramyosin has been isolated by immunoscreening a cDNA library with a mouse antiserum raised against Wuchereria bancrofti L3 infective larvae. A recombinant truncated form of paramyosin was expressed as a glutathione S-transferase