Merck
E6001
Sigma-Aldrich
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester
≥98%, liquid
别名:
Methyl 11,14,17-eicosatrienoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H36O2
CAS号:
分子量:
320.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥98%
形狀
liquid
官能基
ester
脂質類型
unsaturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-20H2,1-2H3/b5-4+,8-7+,11-10+
InChI 密鑰
XQAVRBUXEPJVRC-JSIPCRQOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)