Merck
辅酶
这张充满生机的图片表现了蛋白质分子的复杂三级结构,以一系列颜色区分了其螺旋、折叠和侧链。
体内大多数生化反应受酶调节。辅酶是一类可促进酶发挥作用的有机化合物,并可以与酶发生暂时或永久性结合。辅酶也可单独催化反应,但不如与酶结合时更加有效。   
与酶紧密结合或共价连接的辅酶通常称为辅基。与酶松散结合的辅酶可称为共底物。它们可以提供多种功能,包括:
  • 协助细胞内能量耦合反应
  • 充当氢原子、电子或化学基团的载体(例如NADH可充当电子载体)。
  • 通过在酶活性位点与酶底物结合促进反应发生。
辅酶可衍生自维生素,如维生素B和维生素C。例如,辅酶A(CoA)(一种对代谢至关重要的酰基载体)衍生自泛酸。维生素C本身是羟化酶的辅助因子。除维生素C外,维生素必须经过修饰才可以用作辅酶。代谢辅酶,例如三磷酸腺苷(ATP),是由核苷酸形成的。
我们的高质量辅酶可满足营养/食品科学应用、代谢研究、微生物组研究和疾病研究的严格要求。针对更特殊的需求,我们还可提供便捷的定制产品和包装形式。
需要协助查找蛋白质或酶?
请使用我们的 蛋白质和酶搜索工具 ,查找适合您研究的正确试剂。