Merck
D4034
Sigma-Aldrich
cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester
≥98%
别名:
13,16-Docosadienoic acid, methyl ester, (13Z,16Z)-
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H42O2
CAS号:
分子量:
350.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
生物来源
synthetic (organic)
方案
≥98%
表单
liquid
官能团
ester
脂质类型
unsaturated FAs
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI key
UPIRHFZFPVEDCF-NQLNTKRDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Sealed ampule.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)