Merck
47572-U
Supelco
顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯 溶液
certified reference material, 10 mg/mL in heptane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
产品线
TraceCERT®
表单
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
10 mg/mL in heptane
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
food and beverages
包装形式
single component solution
官能团
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O(C)C(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C21H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
OFIDNKMQBYGNIW-ZKWNWVNESA-N
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他说明
该认证参考物质 (CRM) 按照 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记载在分析证书中。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
24.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-4 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)