Merck
A9298
Sigma-Aldrich
花生四烯酸甲基酯
≥99% (GC)
别名:
花生四烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H34O2
CAS号:
分子量:
318.49
Beilstein:
1714445
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
生物来源
Mortierella alpina
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
官能团
ester
脂质类型
omega FAs
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
OFIDNKMQBYGNIW-ZKWNWVNESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 脂质过氧化产物介导DNA中8-羟基脱氧鸟苷的形成: 该论文探索了脂质过氧化产物,特别是涉及花生四烯酸甲酯的产物,在诱发氧化DNA损伤中的作用, 说明了该化合物′对细胞老化和疾病过程的影响(Park JW et al., 1992)。
生化/生理作用
与大多数不饱和脂肪酸甲酯不同,花生四烯酸甲酯在 5 50 μM 时是蛋白激酶 C 的强效激活剂。在有效浓度范围的低端,因环加氧酶产物而产生作用,而脂氧合酶产物在较高浓度下介导效果。
与大多数不饱和脂肪酸甲酯不同,花生四烯酸甲酯是蛋白激酶C的有效活化剂。
包装
真空密封安瓿。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Wenjia Tang et al.
Bioresource technology, 196, 559-565 (2015-08-22)
A novel two-step enzymatic method is described in this study to synthesize symmetrical triacylglycerols (TAGs) with arachidonic acid (ARA) at the sn-2 position. The processes included the synthesis of 2-monoacylglycerols (2-MAGs) rich in 2-arachidonoylglycerol (2-AG) by enzymatic ethanolysis and the