Merck
17266
Supelco
二十碳五烯酸甲酯
analytical standard
别名:
顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2CH3
CAS号:
分子量:
316.48
Beilstein:
1914828
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
格式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI 密鑰
QWDCYFDDFPWISL-JEBPEJKESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
全-顺式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯属于很长链的脂肪酸甲酯类。
應用
本分析标准品还可被用于下列情况:
  • 开发结合四极杆飞行时间质量分析(GC-QTOF)的气相色谱方法,该分析仪与大气压化学电离(APCI)源一起工作,用于检测在四种不同鱼类的12个眼睛样本中超长链多不饱和脂肪酸(VLU)的11种甲酯-PUFAs)
  • 二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的气相色谱-质谱 (GC-MS)分析,在甲酯化后通过 pH 区精制逆流色谱从鱼油样品中分离
  • 通过与火焰离子化检测器 (GC-FID) 联用的气相色谱法对六种海产品样品中的二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸进行超声波细胞破碎机提取和衍生化甲酯后的定量分析
  • 优化毛细管区带电泳程序结合直接吸收紫外检测(CZE-UV)测定10种不同商业 omega-3 补充剂样品中甲基化后的二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸
  • 通过气相色谱-串联质谱(GC-MS/MS)和氨诱导化学电离(CI)同时分析人血细胞中甲基化后的45种脂肪酸
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Effectiveness of Enzymatic Transesterification of Beeftallow Using Experimental Enzyme Ns88001 with Methanol and Hexane.
Kumar, S., et al.
Enzyme Eng., 2.116, 1-10 (2013)
Fanny Bery et al.
International journal of molecular sciences, 21(13) (2020-07-10)
Hypoxia is a well-established feature of prostate cancer (PCa) and is associated with disease aggressiveness. The hypoxic microenvironment initiates multiple adaptive responses including epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) and a remodeling of calcium homeostasis involved in cancer progression. In the present study